2-(4-Fluorophenyl)pyrrolidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8814-1G PC8814-250MG
APOSPC8814-1GEA 50.9 EUR
APOSPC8814-1G APOSPC8814-250MG
2-(4-Fluorophenyl)pyrrolidine 97%
2-(4-Fluorophenyl)pyrrolidine
Formula: C₁₀H₁₂FN
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02663411
Núm. CAS: 72216-06-9