2-Fluoro-3-iodo-5-metilpiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Fluoro-3-iodo-5-picolina
PC8827-1G PC8827-250MG
APOSPC8827-1GEA 109 EUR
APOSPC8827-1G APOSPC8827-250MG
2-Fluoro-3-iodo-5-metilpiridina
2-Fluoro-3-iodo-5-metilpiridina
Formula: C₆H₅FIN
MW: 237,02 g/mol
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095303
Núm. CAS: 153034-78-7