4-Bromo-2-fluoro-5-iodotolueno 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8831-1G PC8831-25G
APOSPC8831-1GEA 21.9 EUR
APOSPC8831-1G APOSPC8831-25G
4-Bromo-2-fluoro-5-iodotolueno 95%
4-Bromo-2-fluoro-5-iodotolueno
Formula: C₇H₅BrFI
Pto. Ebullición: 249…250 °C
Densidad: 2,145 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06200719
Núm. CAS: 870704-15-7