3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8834-1G PC8834-5G
APOSPC8834-1GEA 21.9 EUR
APOSPC8834-1G APOSPC8834-5G
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formula: C₇H₅BClF₃O₂
Pto. de fusión: 210…212 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07778020
Núm. CAS: 1160561-31-8