2-Bromo-3,5-difluorofenol 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8835-1G PC8835-5G
APOSPC8835-1GEA 58 EUR
APOSPC8835-1G APOSPC8835-5G
2-Bromo-3,5-difluorofenol 96%
2-Bromo-3,5-difluorofenol
Formula: C₆H₃BrF₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01861127
Núm. CAS: 325486-43-9