4-Bromo-3,5-difluorofenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8836-1G PC8836-5G PC8836-25G
APOSPC8836-1GEA 21.9 EUR
APOSPC8836-1G APOSPC8836-5G APOSPC8836-25G
4-Bromo-3,5-difluorofenol
4-Bromo-3,5-difluorofenol
Formula: C₆H₃BrF₂O
Pto. de fusión: 73…77 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08062385
Núm. CAS: 130191-91-2