1-Bromo-5-fluoronaftaleno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8838-1G PC8838-25G PC8838-5G
APOSPC8838-1GEA 128 EUR
APOSPC8838-1G APOSPC8838-25G APOSPC8838-5G
1-Bromo-5-fluoronaftaleno 97%
1-Bromo-5-fluoronaftaleno
Formula: C₁₀H₆BrF
MW: 225.0571 g/mol
Pto. Ebullición: 85…90 °C/0.5mmHg
Pto. de fusión: 18…19 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09258916
Núm. CAS: 315-56-0