3-Cyano-4-fluorobenzaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Fluoro-5-formylbenzonitrile
PC8847-5G PC8847-25G
APOSPC8847-5GEA 21.9 EUR
APOSPC8847-5G APOSPC8847-25G
3-Cyano-4-fluorobenzaldehyde 97%
3-Cyano-4-fluorobenzaldehyde
Formula: C₈H₄FNO
MW: 149,1219 g/mol
Pto. de fusión: 80…84 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01863558
Núm. CAS: 218301-22-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III