Pentafluorophenyl trifluoroacetate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8848-25G PC8848-100G
APOSPC8848-25GEA 0 EUR
APOSPC8848-25G APOSPC8848-100G
Pentafluorophenyl trifluoroacetate 98%
Pentafluorophenyl trifluoroacetate
Formula: C₈F₈O₂
Pto. Ebullición: 122…123 °C
Pto. de fusión: 3 °C
Densidad: 1,63 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 52 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134438
Núm. CAS: 14533-84-7
UN: 3272
ADR: 3,III