2-Fluoro-m-toluidine

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: 2-Fluoro-3-methylaniline, 3-Amino-2-fluorotoluene

PC8849-5G PC8849-25G PC8849-100G
APOSPC8849-5GEA 21.9 EUR
APOSPC8849-5G APOSPC8849-25G APOSPC8849-100G
2-Fluoro-m-toluidine
2-Fluoro-m-toluidine
Formula: C₇H₈FN
MW: 125,14 g/mol
Densidad: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06410915
Núm. CAS: 1978-33-2

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR