6-Fluoroveratraldehído
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC8855-1G
PC8855-5G
APOSPC8855-1GEA
33.5
EUR
APOSPC8855-1G
APOSPC8855-5G
6-Fluoroveratraldehído
6-Fluoroveratraldehído
Formula:
C₉H₉FO₃ Pto. de fusión: 93…98 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00061108 Núm. CAS: 71924-62-4 |