1,2-Difluoro-4-phenylsulphonylbenzene
Proveedor: Apollo Scientific
PC8856-1G PC8856-5G
APOSPC8856-1GEA 137 EUR
APOSPC8856-1G APOSPC8856-5G
1,2-Difluoro-4-phenylsulphonylbenzene
1,2-Difluoro-4-phenylsulphonylbenzene
Formula: C₁₂H₈F₂O₂S
MW: 254,26 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09835175
Núm. CAS: 934241-80-2