3-(Difluoromethoxy)benzylamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: (3-(Difluoromethoxy)phenyl)methanamine
PC8902-5G PC8902-10G
APOSPC8902-5GEA 114 EUR
APOSPC8902-5G APOSPC8902-10G
3-(Difluoromethoxy)benzylamine 98%
3-(Difluoromethoxy)benzylamine
Formula: C₈H₉F₂NO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00236230
Núm. CAS: 244022-71-7
UN: 2735
ADR: 8,III