a-Tosyl(4-fluorobenzyl)isocyanide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (4-Fluorophenyl)(isocyano)methyl 4-methylphenyl sulphone, a-Tosyl-(4-fluorobenzyl) isocyanide
PC8908-1G PC8908-10G PC8908-5G
APOSPC8908-1GEA 143 EUR
APOSPC8908-1G APOSPC8908-10G APOSPC8908-5G
a-Tosyl(4-fluorobenzyl)isocyanide 98%
a-Tosyl(4-fluorobenzyl)isocyanide
Formula: C₁₅H₁₂FNO₂S
MW: 289,32 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03787932
Núm. CAS: 165806-95-1