Ácido (3,5-difluorofenil)metabórico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (3,5-Difluorophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3,5-difluorophenyl)borane, 3,5-Difluorobenzeneboronic acid
PC8911-100G PC8911-25G PC8911-5G
APOSPC8911-100GEA 98.6 EUR
APOSPC8911-100G APOSPC8911-25G APOSPC8911-5G
Ácido (3,5-difluorofenil)metabórico 98%
Ácido (3,5-difluorofenil)metabórico
Formula: C₆H₅BF₂O₂
MW: 157.91 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01318138
Núm. CAS: 156545-07-2