2-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-4-carbohydrazide
Proveedor: Apollo Scientific
PC8927-1G PC8927-5G
APOSPC8927-1GEA 280 EUR
APOSPC8927-1G APOSPC8927-5G
2-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-4-carbohydrazide
2-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-4-carbohydrazide
Formula: C₁₁H₈F₃N₃OS
Pto. de fusión: 161…163 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01936330
Núm. CAS: 400083-64-9