(4-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8933-100G PC8933-5G
APOSPC8933-100GEA 127 EUR
APOSPC8933-100G APOSPC8933-5G
(4-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile
(4-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile
Formula: C₈H₅BrFN
Pto. de fusión: 52…53 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368653
Núm. CAS: 114897-91-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III