(3R,4R)-1-Benzyl-4-(trifluoromethyl)tetrahydro-1H-pyrrole-3-carboxylic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC8940-1G PC8940-500MG
APOSPC8940-1GEA 502 EUR
APOSPC8940-1G APOSPC8940-500MG
(3R,4R)-1-Benzyl-4-(trifluoromethyl)tetrahydro-1H-pyrrole-3-carboxylic acid 95+%
(3R,4R)-1-Benzyl-4-(trifluoromethyl)tetrahydro-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Formula: C₁₃H₁₄F₃NO₂
Pto. de fusión: 92 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12974801
Núm. CAS: 184844-96-0