3-Fluoropiridin-5-ol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Fluoro-5-pyridinol, 5-Fluoropyridin-3-ol
PC8941-1G PC8941-250MG
APOSPC8941-1GEA 39.3 EUR
APOSPC8941-1G APOSPC8941-250MG
3-Fluoropiridin-5-ol 97%
3-Fluoropiridin-5-ol
Formula: C₅H₄FNO
Pto. de fusión: 161…164 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095199
Núm. CAS: 209328-55-2