2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)aniline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Amino-5-(trifluoromethyl)phenol, 4-Amino-3-hydroxybenzotrifluoride
PC8948-10G
PC8948-25G
APOSPC8948-10GEA
648
EUR
APOSPC8948-10G
APOSPC8948-25G
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)aniline 97%
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)aniline
Formula:
C₇H₆F₃NO Pto. de fusión: 114…115 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD08056279 Núm. CAS: 454-82-0 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...