2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8954-1G PC8954-250MG
APOSPC8954-1GEA 522 EUR
APOSPC8954-1G APOSPC8954-250MG
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde 95%
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde
Formula: C₇H₂Cl₂F₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08056286
Núm. CAS: 914636-56-9