2-(4-Fluorophenyl)propan-2-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-(4-Fluorophenyl)-1-methylethylamine, alpha, alpha-Dimethyl-4-fluorobenzylamine
PC8957-1G PC8957-5G
APOSPC8957-1GEA 105 EUR
APOSPC8957-1G APOSPC8957-5G
2-(4-Fluorophenyl)propan-2-amine
2-(4-Fluorophenyl)propan-2-amine
Formula: C₉H₁₂FN
MW: 153,2 g/mol
Pto. Ebullición: 40 °C/5,25mmHg
Pto. de inflamación: 92 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07777176
Núm. CAS: 17797-10-3
UN: 3259
ADR: 8,III