4-Fluoro-2,6-dimethylbenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,6-Dimethyl-4-fluorobenzoic acid
PC8961-250MG PC8961-5G
APOSPC8961-250MGEA 65.4 EUR
APOSPC8961-250MG APOSPC8961-5G
4-Fluoro-2,6-dimethylbenzoic acid
4-Fluoro-2,6-dimethylbenzoic acid
Formula: C₉H₉FO₂
MW: 168,17 g/mol
Pto. de fusión: 144…145 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06208279
Núm. CAS: 16633-50-4