6-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8967-50MG PC8967-500MG
APOSPC8967-50MGEA 94.5 EUR
APOSPC8967-50MG APOSPC8967-500MG
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid 97%
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₇H₃ClF₃NO₂
Pto. de fusión: 109…110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08235206
Núm. CAS: 796090-24-9