6-(Trifluoromethyl)picolinic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-(Trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxylic acid, 6-(Trifluoromethyl)picolinic acid, 2-(Trifluoromethyl)-6-pyridinecarboxylic acid, 6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
PC8969-1G PC8969-5G PC8969-25G
APOSPC8969-1GEA 21.9 EUR
APOSPC8969-1G APOSPC8969-5G APOSPC8969-25G
6-(Trifluoromethyl)picolinic acid 98%
6-(Trifluoromethyl)picolinic acid
Formula: C₇H₄F₃NO₂
MW: 191,11 g/mol
Pto. de fusión: 154…158 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02180819
Núm. CAS: 131747-42-7