Trimethylsilyl trifluoroacetate 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Trifluoroacetic Acid Trimethylsilyl Ester
PC8977-25G
APOSPC8977-25GEA 97.3 EUR
APOSPC8977-25G
Trimethylsilyl trifluoroacetate 96%
Trimethylsilyl trifluoroacetate
Reagent for ring opening of cyclopropyl ketones.
Formula: C₅H₉F₃O₂Si
MW: 186,21 g/mol
Pto. Ebullición: 88…90 °C
Densidad: 1,078 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 13 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000413
Núm. CAS: 400-53-3
UN: 2924
ADR: 3+8,II