1-[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperidine-4-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC8978-1G PC8978-10MG PC8978-50MG PC8978-100MG PC8978-250MG PC8978-500MG
APOSPC8978-1GEA 275 EUR
APOSPC8978-1G APOSPC8978-10MG APOSPC8978-50MG APOSPC8978-100MG APOSPC8978-250MG APOSPC8978-500MG
1-[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperidine-4-carboxylic acid
1-[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperidine-4-carboxylic acid
Formula: C₁₂H₁₃F₃N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08235221
Núm. CAS: 582325-39-1