2-Hydrazino-6-(trifluoromethyl)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8991-1G PC8991-250MG PC8991-5G
APOSPC8991-1GEA 163 EUR
APOSPC8991-1G APOSPC8991-250MG APOSPC8991-5G
2-Hydrazino-6-(trifluoromethyl)pyridine
2-Hydrazino-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₆F₃N₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00067866
Núm. CAS: 94239-06-2