2-Chloro-5-fluoroisonicotinaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Chloro-5-fluoropyridine-4-carbaldehyde
PC900544-1G PC900544-250MG
APOSPC900544-1GEA 188 EUR
APOSPC900544-1G APOSPC900544-250MG
2-Chloro-5-fluoroisonicotinaldehyde 98%
2-Chloro-5-fluoroisonicotinaldehyde
Formula: C₆H₃ClFNO
MW: 159,55 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04972411
Núm. CAS: 884494-54-6