3,5-Difluoropyridine-N-oxide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC900556-1G PC900556-5G
APOSPC900556-1GEA 168 EUR
APOSPC900556-1G APOSPC900556-5G
3,5-Difluoropyridine-N-oxide 98%
3,5-Difluoropyridine-N-oxide
Formula: C₅H₃F₂NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16036156
Núm. CAS: 210169-07-6