6-Chloro-8-fluoro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 6-Chloro-8-fluoro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
PC900613-25G PC900613-5G
APOSPC900613-25GEA 538 EUR
APOSPC900613-25G APOSPC900613-5G
6-Chloro-8-fluoro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine 97%
6-Chloro-8-fluoro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Formula: C₆H₃ClFN₃
MW: 171,56 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09972195
Núm. CAS: 1020253-21-7