6-Fluoro-2-methylnicotinic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 6-Fluoro-2-methyl-3-pyridinecarboxylic acid
PC900652-1G
APOSPC900652-1GEA 59.6 EUR
APOSPC900652-1G
6-Fluoro-2-methylnicotinic acid 95%
6-Fluoro-2-methylnicotinic acid
Formula: C₇H₆FNO₂
MW: 155,1300 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05662400
Núm. CAS: 884494-97-7