2-(2-Fluorophenyl)pyrrolidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC900745-1G PC900745-5G PC900745-10G
APOSPC900745-1GEA 127 EUR
APOSPC900745-1G APOSPC900745-5G APOSPC900745-10G
2-(2-Fluorophenyl)pyrrolidine 95%
2-(2-Fluorophenyl)pyrrolidine
Formula: C₁₀H₁₂FN
MW: 165,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02663474
Núm. CAS: 72216-04-7