5-Fluoro-2-methylpyrimidin-4(3H)-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Fluoro-2-methylpyrimidin-4-ol
PC901130-1G PC901130-250MG
APOSPC901130-1GEA 171 EUR
APOSPC901130-1G APOSPC901130-250MG
5-Fluoro-2-methylpyrimidin-4(3H)-one 95%
5-Fluoro-2-methylpyrimidin-4(3H)-one
Formula: C₅H₅FN₂O
MW: 128,11 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16988103
Núm. CAS: 1480-91-7