2-(Methylsulphonyl)-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC901174-5G
APOSPC901174-5GEA 89.9 EUR
APOSPC901174-5G
2-(Methylsulphonyl)-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-(Methylsulphonyl)-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₉H₇F₃O₄S
MW: 268,2100 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09037774
Núm. CAS: 142994-06-7