4-Chloro-2,8-bis(trifluoromethyl)quinoline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,8-Bis(trifluoromethyl)-4-chloroquinoline
PC9012-1G PC9012-5G PC9012-10G
APOSPC9012-1GEA 40.6 EUR
APOSPC9012-1G APOSPC9012-5G APOSPC9012-10G
4-Chloro-2,8-bis(trifluoromethyl)quinoline 97%
4-Chloro-2,8-bis(trifluoromethyl)quinoline
Formula: C₁₁H₄ClF₆N
MW: 299,6 g/mol
Pto. de fusión: 46…48 °C
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075104
Núm. CAS: 83012-13-9