3-Fluoro-5-hidroxibenzoato de metilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 3-fluoro-5-hydroxybenzoate
PC901448-1G
APOSPC901448-1GEA 48 EUR
APOSPC901448-1G
3-Fluoro-5-hidroxibenzoato de metilo 98%
3-Fluoro-5-hidroxibenzoato de metilo
Formula: C₈H₇FO₃
MW: 170,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14698043
Núm. CAS: 1072004-32-0