1-(4-Fluorobenzoyl)pyrrolidine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC901464-100G PC901464-25G
APOSPC901464-100GEA 538 EUR
APOSPC901464-100G APOSPC901464-25G
1-(4-Fluorobenzoyl)pyrrolidine 98%
1-(4-Fluorobenzoyl)pyrrolidine
Formula: C₁₁H₁₂FNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00465428
Núm. CAS: 349644-07-1