2,8-Bis(trifluoromethyl)quinolin-4-ol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,8-Bis(trifluoromethyl)-4-hydroxyquinoline, 2,8-Bis(trifluoromethyl)-4-quinolinol
PC9017-25G PC9017-5G
APOSPC9017-25GEA 58 EUR
APOSPC9017-25G APOSPC9017-5G
2,8-Bis(trifluoromethyl)quinolin-4-ol 97%
2,8-Bis(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
Formula: C₁₁H₅F₆NO
MW: 281,16 g/mol
Pto. de fusión: 127…135 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075091
Núm. CAS: 35853-41-9
EINECS: 252-762-0