3,5-Difluoro-N-methylaniline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC901749-100G PC901749-25G
APOSPC901749-100GEA 0 EUR
APOSPC901749-100G APOSPC901749-25G
3,5-Difluoro-N-methylaniline 97%
3,5-Difluoro-N-methylaniline
Formula: C₇H₇F₂N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09878315
Núm. CAS: 470458-51-6