8-(Trifluoromethyl)quinoline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC901829-5G
APOSPC901829-5GEA 490 EUR
APOSPC901829-5G
8-(Trifluoromethyl)quinoline 98%
8-(Trifluoromethyl)quinoline
Formula: C₁₀H₆F₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09744668
Núm. CAS: 317-57-7