8-Fluoro-5-nitroquinoline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC901843-1G PC901843-5G
APOSPC901843-1GEA 230 EUR
APOSPC901843-1G APOSPC901843-5G
8-Fluoro-5-nitroquinoline 95%
8-Fluoro-5-nitroquinoline
Formula: C₉H₅FN₂O₂
MW: 192,1466 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09048716
Núm. CAS: 94832-39-0