5-Amino-8-fluoroquinoline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 8-Fluoroquinolin-5-amine
PC901844-1G PC901844-250MG
APOSPC901844-1GEA 249 EUR
APOSPC901844-1G APOSPC901844-250MG
5-Amino-8-fluoroquinoline 98%
5-Amino-8-fluoroquinoline
Formula: C₉H₇FN₂
MW: 162,1637 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09042730
Núm. CAS: 175229-87-5