5-Bromo-8-fluoroquinoline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC901861-1G PC901861-5G
APOSPC901861-1GEA 72.5 EUR
APOSPC901861-1G APOSPC901861-5G
5-Bromo-8-fluoroquinoline 98%
5-Bromo-8-fluoroquinoline
Formula: C₉H₅BrFN
MW: 226,0500 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11855895
Núm. CAS: 1133115-78-2