2-Fluoro-4-thiocyanatoaniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC901902-1G PC901902-5G
APOSPC901902-1GEA 219 EUR
APOSPC901902-1G APOSPC901902-5G
2-Fluoro-4-thiocyanatoaniline 98%
2-Fluoro-4-thiocyanatoaniline
Formula: C₇H₅FN₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04617227
Núm. CAS: 14512-85-7