4,6-Difluoro-2H-benzo[d][1,2,3]triazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC901968-1G
APOSPC901968-1GEA 184 EUR
APOSPC901968-1G
4,6-Difluoro-2H-benzo[d][1,2,3]triazole 98%
4,6-Difluoro-2H-benzo[d][1,2,3]triazole
Formula: C₆H₃F₂N₃
MW: 155,10 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16295089
Núm. CAS: 2208-25-5