4-Fluor-2,3-dimetilbenzaldehído 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Fluoro-2,3-dimethylbenzaldehyde
PC901981-1G PC901981-5G
APOSPC901981-1GEA 290 EUR
APOSPC901981-1G APOSPC901981-5G
4-Fluor-2,3-dimetilbenzaldehído 98%
4-Fluor-2,3-dimetilbenzaldehído
Formula: C₉H₉FO
MW: 152,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16295095
Núm. CAS: 363134-37-6