6-Chloro-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC902162-1G PC902162-5G
APOSPC902162-1GEA 42.2 EUR
APOSPC902162-1G APOSPC902162-5G
6-Chloro-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine 98%
6-Chloro-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₇H₄ClFN₂
MW: 170,5700 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10699670
Núm. CAS: 1033202-10-6