6,8-Difluoroquinoline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC902177-1G
APOSPC902177-1GEA 53.8 EUR
APOSPC902177-1G
6,8-Difluoroquinoline 98%
6,8-Difluoroquinoline
Formula: C₉H₅F₂N
MW: 165,1400 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03662296
Núm. CAS: 145241-75-4