4-Fluoro-2-mercaptobenzotiazol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
4-Fluorobenzo[d]thiazole-2(3H)-thione
PC902198-5G
APOSPC902198-5GEA
108
EUR
APOSPC902198-5G
4-Fluoro-2-mercaptobenzotiazol 98%
4-Fluoro-2-mercaptobenzotiazol
Formula:
C₇H₄FNS₂ MW: 185,25 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06408877 Núm. CAS: 154327-24-9 |